solid
SMILES記法
O=S(C1=CC=CC=C1)(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C17H18N2O3S/c20-17(15-7-3-1-4-8-15)18-11-13-19(14-12-18)23(21,22)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI Key
JHNBMXVLJXBHCM-UHFFFAOYSA-N