Merck
THSX1195
ThalesNano X-Cube CatCart®触媒カートリッジシステム
montmorillonite (aluminum pillared clay)
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Nanotechnologiai Rt.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3