Merck
THSX1171
ThalesNano X-Cube CatCart®触媒カートリッジシステム
indium, powder
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Nanotechnologiai Rt.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
THSX1171-VAR:
THSX1171-BULK:
THSX1171-1EA:
試験成績書(COA)