Merck
THS05148
ThalesNano MicroCatCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 30 mm × 4 mm, RuO2
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 05148
L ×直径
30 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)