安全性情報
THS02147
ThalesNano MicroCatCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pt/C, sulfided
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 02147
L ×直径
30 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
THS02147:
THS02147-BULK:
THS02147-VAR:
THS02147-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)