安全性情報
THS01735
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
lipase from Candida rugosa
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01735
直径
4 mm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
THS01735:
THS01735-VAR:
THS01735-2EA:
THS01735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)