安全性情報
THS01436
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
5% Pt/C, doped with Bi
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01436
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
THS01436-2EA:
THS01436-BULK:
THS01436-VAR:
THS01436:
試験成績書(COA)