Merck
TEM-LFH15100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H15)
Gold Grids, size 135 mesh, pack of 100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 100
サイズ
135 mesh
詳細
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder (H15), Pitch 188 micron, 135 mesh