Merck
TEM-LC200NI25
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grids
size 200 mesh, size 50 nm , hole size, box of 25 ×
別名:
Lacey/Carbon, 200 Mesh, Nickel, 25pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25 ×
サイズ
200 mesh
50 nm , hole size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)