Merck
TEM-FF400CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
別名:
FORMVAR FILM 400# COPPER 25/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)