Merck
TEM-CF200F2-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
Thick, size 200 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-CF200F2-CU-THは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thick film of pure carbon supported glider finder (F2) grids. Copper grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F2 type of design has thick bars dividing regions into 9 thin bar areas, which are identified by alphabetical letters located in the center of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)