Merck
T85405
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリス(2-クロロエチル)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CH2O)3P
CAS番号:
分子量:
269.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI Key
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)