Merck
T4803
Sigma-Aldrich
Tetrabromocatechol
96%
別名:
Tetrabromopyrocatechol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6Br4-1,2-(OH)2
CAS番号:
分子量:
425.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
189-193 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6H2Br4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI Key
OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4803-VAR:
T4803-BULK:
T4803-100G:
T4803-25G:
T4803-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1