About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
212.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
238-240 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
InChI Key
LZNYIWJDVYCKDU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T42005-BULK:
T42005-25G:
T42005-VAR:
T42005-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)