Merck
SYNF621125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
別名:
Synthware F621125, dropping funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F621125
キャパシティ
125 mL
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 1:5 PTFE stopcock
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)