Merck
SPC00036
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7F2N
CAS番号:
分子量:
107.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
法的情報
Product of SpiroChem.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
Jan Code
SPC00036-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)