Merck
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Product of SpiroChem
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Jan Code
SPC00024-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)