物質
PTFE key
glass stopper (hollow)
ジョイント
joint stopper24/29
メーカー/製品名
443054N
SciLabware
キャパシティ
500 mL
500 mL
栓穴
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Supplied with hollow glass stopper
特徴および利点
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE stopcock key
- Supplied with hollow glass stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)