Merck
SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
別名:
Pyrex, SciLabware 1571/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: core29/32
メーカー/製品名
1571/02M
SciLabware
穴サイズ
3.0 mm
詳細
  • For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
  • With traditional glass key
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.