物質
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1516/12D
キャパシティ
2000 mL
直径× H
136 mm × 260 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Ideal for mixing and storage of culture medium
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140 deg. C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)