Merck
SLW1135/26D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 1000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1135/26D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1135/26D
H
229 mm
本体 外径
131 mm
フラスコ有効容積
1000 mL
ネック外径
38 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)