Merck
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 1003-2L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.17
物質
borosilicate glass
white graduation
特徴
graduated
heavy duty
メーカー/製品名
1003-2L
SciLabware
H ×直径
179 mm × 131 mm
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)