安全性情報
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アプリケーション
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SIK7124-10.4-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)