Merck
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H113F4NO28
分子量:
1516.65
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
InChI Key
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11007-100MG:
QBD11007-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)