Merck
QBD11000
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H33F4NO8
CAS番号:
分子量:
635.60
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
amine
ester
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG ®₄-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11000-1000MG:
QBD11000-100MG:
試験成績書(COA)