Merck
QBD10555
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®36-TFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C88H156F4N2O41
分子量:
1974.16
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
特徴および利点
MAL-dPEG ®₃₆-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the TFP ester with a primary amine and reaction of the maleimide with a free thiol.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10555-1000MG:
QBD10555-100MG:
試験成績書(COA)