Merck
P42207
Sigma-Aldrich
2-ピコリンN-オキシド
≥96%
別名:
2-メチルピリジン 1-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
106916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96%
形状
crystals
mp
41-45 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P42207-VAR:
P42207-100G:
P42207-BULK:
P42207-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with