Merck
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
別名:
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17NO3
CAS番号:
分子量:
319.35
Beilstein:
2666666
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
InChI Key
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
エステラーゼの組織化学的局在用基質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N2875-5G:
N2875-250MG:
N2875-VAR:
N2875-1G:
N2875-500MG:
N2875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)