Merck
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-ニトロフェニル)酪酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
209.20
Beilstein:
2051992
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
90-93 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
InChI Key
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N20506-VAR:
N20506-5G:
N20506-25G:
N20506-BULK:
N20506-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)