Merck
N15006
Sigma-Aldrich
3-ニトロビフェニル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
199.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI Key
FYRPEHRWMVMHQM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N15006-10G:
N15006-VAR:
N15006-BULK:
N15006-2.5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xia Wang et al.
Talanta, 186, 561-567 (2018-05-23)
Metal-organic nanotubes (MONTs) have great potential for solid phase microextraction (SPME) on account of high specific surface area, tunable pore sizes, and exceptional thermal and chemical stability. In this work, zinc (II)-based metal-organic nanotubes (Zn-MONTs) were used as an adsorbent