Merck
N14808
Sigma-Aldrich
2-ニトロビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
199.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
5.9 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 140 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
356 °F
bp
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N14808-VAR:
N14808-BULK:
N14808-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)