Merck
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719114
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気圧
399 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
密度
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
InChI Key
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves