Merck
M60406
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ニトロ安息香酸
98%
別名:
2-ニトロ-m-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1960698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M60406-100G:
M60406-BULK:
M60406-VAR:
M60406-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)