Merck
M4805
Sigma-Aldrich
2-メルカプト-4-メチルピリミジン 塩酸塩
99%
別名:
4-メチル-2-ピリミジンチオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
162.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI Key
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M4805-25G:
M4805-100G:
M4805-BULK:
M4805-1KG:
M4805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)