Merck
L511501
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(1-dinaphthylphosphino)ferrocene
別名:
Zhou′s Ligand, dnpf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H36FeP2
分子量:
754.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2cccc3ccccc23)c4cccc5ccccc45.[CH]6[CH][CH][C]([CH]6)P(c7cccc8ccccc78)c9cccc%10ccccc9%10
InChI
1S/2C25H18P.Fe/c2*1-5-15-22-19(9-1)11-7-17-24(22)26(21-13-3-4-14-21)25-18-8-12-20-10-2-6-16-23(20)25;/h2*1-18H;
InChI Key
QNWZAQREDYRXCK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Arylation of unbiased alpha-olefins, selective at the internal position.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3