solid
SMILES記法
O=C1N(CC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)C3=CC(C)=CC=C3OC1C
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11-3-8-16-15(9-11)19(17(20)12(2)23-16)10-13-4-6-14(7-5-13)18(21)22/h3-9,12H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI Key
WDOCBOJSOIZCNY-UHFFFAOYSA-N