Merck
IDE200D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NC.13
物質
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
包装
pkg of 12 diced devices
メーカー/製品名
IDE200D
die thickness
525 μm , silicon
電極サイズ
10 nm , chrome