Merck
I6652
Sigma-Aldrich
myo-イノシトール
別名:
1,2,3,4,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン, i-イノシトール, meso-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1907329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
蒸気密度
6.2 (vs air)
mp
222-227 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
膜リン脂質や、細胞膜に糖タンパク質を結合させるアンカーであるグリコシルホスファチジルイノシトール、セカンドメッセンジャーであるイノシトールリン酸の構成成分です。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I6652-BULK:
I6652-500G:
I6652-100G:
I6652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)