Merck
I29301
Sigma-Aldrich
イタコニルクロリド
technical grade, 90%
別名:
メチレンコハク酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOCH2C(=CH2)COCl
CAS番号:
分子量:
166.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
89 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O2/c1-3(5(7)9)2-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
CGCRIQNPIBHVCQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
I29301-BULK:
I29301-VAR:
I29301-10G:
試験成績書(COA)