Merck
H9904
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4′,5′-dimethoxyacetophenone
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
形状
powder
SMILES記法
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
InChI Key
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H9904-5G:
H9904-VAR:
H9904-1G:
H9904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)