Merck
H46600
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸ヒドラジド
97%
別名:
3-ヒドロキシ-2-ナフトヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H6CONHNH2
CAS番号:
分子量:
202.21
Beilstein:
395153
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
205-208 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
InChI Key
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H46600-5G:
H46600-BULK:
H46600-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)