Merck
H38500
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-4-メチル安息香酸
technical grade
別名:
3,4-クレソチン酸, 3-ヒドロキシ-p-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1936497
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
mp
205-210 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H38500-10G:
H38500-1G:
H38500-VAR:
H38500-BULK:
H38500-5G:
試験成績書(COA)