Merck
H3145
Sigma-Aldrich
(S)-3-ヒドロキシ酪酸ナトリウム
~97%
別名:
(S)-3-ヒドロキシブタン酸 ナトリウム塩, (S)-3-ヒドロキシ酪酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NaO3
CAS番号:
分子量:
126.09
Beilstein:
1720567
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
~97%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)