Merck
H15802
Sigma-Aldrich
DL-ホモシステインチオラクトン 塩酸塩
99%
別名:
DL-2-アミノ-4-メルカプト酪酸1,4-チオラクトン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NOS · HCl
CAS番号:
分子量:
153.63
Beilstein:
3689338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
InChI Key
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
置換部
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H15802-BULK:
H15802-100G:
H15802-5KG:
H15802-25G:
H15802-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)