Merck
H14601
Sigma-Aldrich
ヘキシルスルフィド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]2S
CAS番号:
分子量:
202.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCSCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H14601-100ML:
H14601-BULK:
H14601-25ML:
H14601-100G:
H14601-VAR:
H14601-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)