Merck
GF99191863
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU065825
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 991-918-63
L
100 m
コンダクタ直径
0.25 mm
絶縁体厚
0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.