Merck
GF98781496
ベリリウム
foil, thickness 1.0 mm, purity 99%, size 100 × 100 mm
別名:
グルシニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Be
CAS番号:
分子量:
9.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
foil
自己発火温度
1198 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 987-814-96
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Be]
InChI
1S/Be
InChI Key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3