Merck
GF89158203
ニッケル
foil, thickness 0.6 mm, diameter 25 mm, purity 99%
別名:
NI000587
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 891-582-03
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
直径
25 mm
厚さ
0.6 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)