Merck
GF87801778
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.9 mm, L 10 m
別名:
ES305990
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 878-017-78
L
10 m
直径
0.9 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)