Merck
GF84959858
テルル化アンチモン
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 849-598-58
重量
20 g
塊最大サイズ
10 mm